Merck
723223
Sigma-Aldrich
Dodecyl 2-bromoisobutyrate
Sinónimos:
Dodecyl initiator
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H31BrO2
Número de CAS:
Peso molecular:
335.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.455
densidad
1.058 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C16H31BrO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19-15(18)16(2,3)17/h4-14H2,1-3H3
Clave InChI
TUPZPNIRCIQNLF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) initiator for the creation of dodecyl functionalized telechelic polymers.[1][2][3]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Coessens, V.; Pintauer, T.; Matyjaszewski, K.
Progress in Polymer Science, 26, 337-337 (2001)
Atom transfer radical polymerization.
K Matyjaszewski et al.
Chemical reviews, 101(9), 2921-2990 (2001-12-26)
"Green" atom transfer radical polymerization: from process design to preparation of well-defined environmentally friendly polymeric materials.
Nicolay V Tsarevsky et al.
Chemical reviews, 107(6), 2270-2299 (2007-05-29)
Artículos
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
Protocolos
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.