723215
10-Undecenyl 2-bromoisobutyrate
>95%
Sinónimos:
Allyl-type (long chain) initiator
About This Item
Ensayo
>95%
índice de refracción
n20/D 1.450
densidad
1.080 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC(C)(Br)C(=O)OCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C15H27BrO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18-14(17)15(2,3)16/h4H,1,5-13H2,2-3H3
Clave InChI
RHLOSBPISIVGMQ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)