Merck
722863
Sigma-Aldrich
Trimethylsulfoxonium-13C3,d9 iodide
99 atom % 13C, 98 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
(13CD3)3S(I)O
Peso molecular:
232.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Ensayo
95% (CP)
mp
208-212 °C (dec) (lit.)
cambio de masa
M+12
cadena SMILES
[I-].[2H][13C]([2H])([2H])[S+](=O)([13C]([2H])([2H])[2H])[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9OS.HI/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1/i1+1D3,2+1D3,3+1D3;
Clave InChI
BPLKQGGAXWRFOE-PGPWJICYSA-M
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)