Merck
722839
Sigma-Aldrich
m-Coumaric acid-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinónimos:
3-(3-Hydroxyphenyl)-2-propenoic-1,2,3-13C3 acid
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 1.880,00
US$ 1.880,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 1.880,00
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H413CH=13CH13CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
167.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 1.880,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
mp
193-195 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[13C](/[13CH]=[13CH]/C1=CC=CC(O)=C1)=O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b5-4+/i4+1,5+1,9+1
Clave InChI
KKSDGJDHHZEWEP-HYKTYXKDSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)