722642
9,10-Diphenylanthracene-d18
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
assay
97% (CP)
form
solid
mp
245-248 °C (lit.)
mass shift
M+18
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])-c2c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3c(-c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c4[2H])c5c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c25
InChI
1S/C26H18/c1-3-11-19(12-4-1)25-21-15-7-9-17-23(21)26(20-13-5-2-6-14-20)24-18-10-8-16-22(24)25/h1-18H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D,15D,16D,17D,18D
InChI key
FCNCGHJSNVOIKE-QICNJPGCSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c