Merck
722537
Sigma-Aldrich
4-Hydroxypiperidine-3,3,4,5,5-d5
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
4-Piperidinol-3,3,4,5,5-d5
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5D5H6NO
Número de CAS:
Peso molecular:
106.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
bp
108-114 °C/10 mmHg (lit.)
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[2H]C1([2H])CNCC([2H])([2H])C1([2H])O
InChI
1S/C5H11NO/c7-5-1-3-6-4-2-5/h5-7H,1-4H2/i1D2,2D2,5D
Clave InChI
HDOWRFHMPULYOA-QJWYSIDNSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)