Merck
721840
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromopyridine-4-carboxylic acid
95%
Sinónimos:
3,5-Dibromoisonicotinic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3Br2NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
280.90
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
solid
mp
218-223 °C
SMILES string
OC(=O)c1c(Br)cncc1Br
InChI
1S/C6H3Br2NO2/c7-3-1-9-2-4(8)5(3)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
InChI key
LRKLXFGPVUZEDK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)