72180
cis-Nerolidol
≥96.0% (GC)
Sinónimos:
cis-3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.478 (lit.)
bp
70 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidad
0.876 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C/CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3/b14-11-
Clave InChI
FQTLCLSUCSAZDY-KAMYIIQDSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)