Merck
721638
Sigma-Aldrich
Potassium 4-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H11BF3KO
Número de CAS:
Peso molecular:
290.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
assay
95%
form
solid
mp
232-236 °C
SMILES string
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H11BF3O.K/c15-14(16,17)12-6-8-13(9-7-12)18-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-9H,10H2;/q-1;+1
InChI key
PMDBNNXIBAIJMQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)