Merck
721387
Sigma-Aldrich
3-(2-Hydroxy-2-propanyl)phenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
2-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)propan-2-ol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H23BO3
Número de CAS:
Peso molecular:
262.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
64-69 °C
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
CC(C)(O)c1cccc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C15H23BO3/c1-13(2,17)11-8-7-9-12(10-11)16-18-14(3,4)15(5,6)19-16/h7-10,17H,1-6H3
Clave InChI
NNPQWBXXZHNLAW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-(2-Hydroxy-2-propanyl)phenylboronic acid pinacol ester can be used as an intermediate in the synthesis of furo[3,2-b]pyridine derivatives as potent kinase inhibitors.[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Furo[3,2-b]pyridine: A Privileged Scaffold for Highly Selective Kinase Inhibitors and Effective Modulators of the Hedgehog Pathway
Nvemec V, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 131(4), 1074-1078 (2019)