720968
Biphenyl-3,3′,5,5′-tetracarboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>400 °C
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(cc(c1)-c2cc(cc(c2)C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H10O8/c17-13(18)9-1-7(2-10(5-9)14(19)20)8-3-11(15(21)22)6-12(4-8)16(23)24/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
Clave InChI
QURGMSIQFRADOZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.