Merck
720887
Sigma-Aldrich
Potassium dodecafluoro-closo-dodecaborate
97%
Sinónimos:
Dipotassium dodecafluorododecaborate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
B12F12K2
Número de CAS:
Peso molecular:
435.91
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: boron
mp
550 °C (dec.)
SMILES string
[K+].[K+].FB1C[B-]2(F)B(F)[B-](F)(B(F)B(F)B(F)B(F)B(F)B1F)B2F
InChI
1S/CH2B11F11.2K/c13-2-1-11(22)9(20)12(23,10(11)21)8(19)7(18)6(17)5(16)4(15)3(2)14;;/h1H2;;/q-2;2*+1
InChI key
MJZMONZFZXGMAR-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)