Merck
720011
Sigma-Aldrich
Potassium 2-iodo-5-methylbenzenesulfonate
greener alternative
Sinónimos:
Pre-IBS
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6IKO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
336.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
288-292 °C
grupo funcional
iodo
sulfonic acid
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[K+].Cc1ccc(I)c(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H7IO3S.K/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)12(9,10)11;/h2-4H,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Clave InChI
LFQHEPUFDZVNHD-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Find details here.
Aplicación
  • Catalyst for alcohol oxidation
Catalyst for greener oxidation of alcohols using Oxone as the terminal oxidant. Alternative to stoichiometric hypervalent iodine oxidants.
2-Iodoxybenzenesulfonic Acid as an Extremely Active Catalyst for the Selective Oxidation of Alcohols to Aldehydes, Ketones, Carboxylic Acids, and Enones with Oxone
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)