Merck
720003
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-chloro-3-iodopyridine
97%
Sinónimos:
2-Chloro-3-iodo-5-pyridinamine, 6-Chloro-5-iodo-3-pyridinamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4ClIN2
Número de CAS:
Peso molecular:
254.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
115-125 °C
cadena SMILES
Nc1cnc(Cl)c(I)c1
InChI
1S/C5H4ClIN2/c6-5-4(7)1-3(8)2-9-5/h1-2H,8H2
Clave InChI
QLJRHAUYZGWXDE-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)