719994
1-Amino-4-oxocyclohexanecarboxylic acid ethylene ketal
95%
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
form
solid
mp
275-280 °C
functional group
carboxylic acid
ether
ketal
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1(CCC2(CC1)OCCO2)C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO4/c10-8(7(11)12)1-3-9(4-2-8)13-5-6-14-9/h1-6,10H2,(H,11,12)
InChI key
HIIFALCQUKTUHB-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)