719463
o-Tolylboronic acid MIDA ester
97%
Sinónimos:
2-Methylphenylboronic acid MIDA ester, 6-Methyl-2-o-tolyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
174-178 °C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccccc2C
InChI
1S/C12H14BNO4/c1-9-5-3-4-6-10(9)13-17-11(15)7-14(2)8-12(16)18-13/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI key
YSHPENZDVGWTJJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)