719137
Plexcore® OC RG-1150 organic conductive ink
Sinónimos:
Plexcore® OC organic conductive ink
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulario
liquid
Nivel de calidad
concentración
2.0%
resistividad
300-1000 Ω-cm
función de trabajo
4.8 eV
pH
8.1
viscosidad
8.0 cP(25 °C)
densidad
0.950 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Advertencia
Do not freeze. Quality is compromised if ink goes through freeze-thaw cycle even once.
Propiedades físicas
Composition: solids in water, 1,2-propanediol and isopropanol
Información legal
Plexcore is a registered trademark of Plextronics, Inc.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
82.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
27.9 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?