Merck
718548
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1,2-Propanediol-1-13C
99 atom % 13C, 96% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OH)13CH2OH
Peso molecular:
77.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
96% (CP)
Formulario
liquid
bp
186-188 °C/765 mmHg (lit.)
densidad
1.049 g/mL at 20 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
C[C@H](O)[13CH2]O
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/t3-/m0/s1/i2+1
Clave InChI
DNIAPMSPPWPWGF-QQPKUSCQSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)