Merck
717878
Sigma-Aldrich
5-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7BrN2
Número de CAS:
Peso molecular:
223.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
71-76 °C
grupo funcional
bromo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Brc1cccc(c1)-c2ccn[nH]2
InChI
1S/C9H7BrN2/c10-8-3-1-2-7(6-8)9-4-5-11-12-9/h1-6H,(H,11,12)
Clave InChI
NVRXIZHZQPRBKL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)