Merck
717649
Sigma-Aldrich
2-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H9BO4
Número de CAS:
Peso molecular:
179.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
166-170 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc(B(O)O)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H9BO4/c1-13-7-2-3-8(9(11)12)6(4-7)5-10/h2-5,11-12H,1H3
Clave InChI
ZSSNGMFKYFBOAG-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)