Merck
716413
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-methylbenzoic acid
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 65,80
US$ 65,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 65,80
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7BrO2
Número de CAS:
Peso molecular:
215.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 65,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
136-140 °C
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadena SMILES
Cc1ccc(Br)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
ZXMISUUIYPFORW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)