716405
2-Hydroxy-4-iodobenzoic acid
≥95%
Sinónimos:
4-Iodosalicylic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
mp
229-234 °C
grupo funcional
carboxylic acid
iodo
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(I)cc1O
InChI
1S/C7H5IO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,(H,10,11)
Clave InChI
UQOZVZTUJNRMBV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)