Merck
715409
Sigma-Aldrich
1H-Indazole-5-boronic acid hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8BClN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
198.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
powder
mp
154-166 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.OB(O)c1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C7H7BN2O2.ClH/c11-8(12)6-1-2-7-5(3-6)4-9-10-7;/h1-4,11-12H,(H,9,10);1H
Clave InChI
DQTQZKIAQNCGLW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)