Merck
714291
Sigma-Aldrich
(S)-5-Azido-2-(Fmoc-amino)pentanoic acid
≥97.0% (HPLC), for peptide synthesis
Sinónimos:
Fmoc-5-azido-L-norvaline, Fmoc-L-δ-azidoornithine, Fmoc-Orn(N2)-OH
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 554,00
US$ 554,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 554,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H20N4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
380.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
US$ 554,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
(S)-5-Azido-2-(Fmoc-amino)pentanoic acid, ≥97.0% (HPLC)
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D 3.5±0.3°, c = 1 in ethyl acetate
composición
carbon, 62.2-63.9%
nitrogen, 14.3-15.1%
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction type: click chemistry
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)[C@H](CCCN=[N+]=[N-])NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H20N4O4/c21-24-22-11-5-10-18(19(25)26)23-20(27)28-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,23,27)(H,25,26)/t18-/m0/s1
Clave InChI
TVPIDQLSARDIPX-SFHVURJKSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lucio Litti et al.
Nanoscale, 10(3), 1272-1278 (2018-01-03)
Multimodal contrast agents offer new interesting diagnostic possibilities, summing the benefits of multiple imaging techniques. Magnetic resonance and optical imaging are complementary techniques. The first allows total body screening, even though it suffers from low spatial resolution and needs high