Merck
714275
Sigma-Aldrich
(S)-2-Azido-3-methylbutyric acid cyclohexylammonium salt
≥98% (CE)
Sinónimos:
L-Azidovaline cyclohexylammonium salt, N3-Val-OH CHA salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9N3O2·C6H13N
Número de CAS:
Peso molecular:
242.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98% (CE)
Formulario
crystals
actividad óptica
[α]/D -34.0±2.0°, c = 1 in methanol
composición
carbon, 53.4-55.6%
nitrogen, 22.5-23.7%
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC1CCCCC1.CC(C)[C@H](N=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C6H13N.C5H9N3O2/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-3(2)4(5(9)10)7-8-6/h6H,1-5,7H2;3-4H,1-2H3,(H,9,10)/t;4-/m.0/s1
Clave InChI
YMXXCNHHCIMTCV-VWMHFEHESA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)