Merck
71270
Sodium amide-sodium tert-butylate complex base solution
technical, ~0.8 M in THF (suspension)
Sinónimos:
Complex base from sodium amide/Sodium tert-butoxide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
2NaNH2 · (CH3)3CONa
Número CAS:
Peso molecular:
174.13
UNSPSC Code:
12352301
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
technical
concentration
~0.8 M in THF (suspension)
density
0.92 g/mL at 20 °C
SMILES string
[NH2-].[NH2-].[Na+].[Na+].[Na+].CC(C)(C)[O-]
Other Notes
Complex base employed to generate carbanions
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
P. Caubere
Topics in Current Chemistry, 73, 50-50 (1978)