Merck
711810
Sigma-Aldrich
N-Benzylideneethylamine
≥97%
Sinónimos:
N-(Phenylmethylidene)ethanamine, N-Ethylbenzylidenamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11N
Número de CAS:
Peso molecular:
133.19
Beilstein:
1853511
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97%
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
cadena SMILES
CC\N=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H11N/c1-2-10-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2H2,1H3/b10-8+
Clave InChI
IIVYBNBDIDWPQV-CSKARUKUSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)