Merck
711578
Sigma-Aldrich
cis,cis-2,4-Hexadiene-1,6-diol
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
(2Z,4Z)-Hexa-2,4-diene-1,6-diol, cis,cis-Muconic alcohol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
114.14
Beilstein:
5726151
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
crystals
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC\C=C/C=C\CO
InChI
1S/C6H10O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-4,7-8H,5-6H2/b3-1-,4-2-
Clave InChI
UALGDSCLDIEGCQ-CCAGOZQPSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)