Merck
711411
Sigma-Aldrich
6-Chloroquinoxaline
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H5N2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
164.59
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
powder
mp
61-65 °C
functional group
chloro
SMILES string
Clc1ccc2nccnc2c1
InChI
1S/C8H5ClN2/c9-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H
InChI key
HOOMNCITVCXDTR-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)