Merck
711144
Sigma-Aldrich
Potassium 1H-pyrazole-3-trifluoroborate
Sinónimos:
Potassium 1H-pyrazole-5-trifluoroborate, Potassium pyrazole-5-trifluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H3BF3KN2
Número de CAS:
Peso molecular:
173.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
powder
mp
196-200 °C
cadena SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1cc[nH]n1
InChI
1S/C3H3BF3N2.K/c5-4(6,7)3-1-2-8-9-3;/h1-2H,(H,8,9);/q-1;+1
Clave InChI
QNHYBMZHGRWURK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
An Organotrifluoroborate involved in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.