711063
Tributyl(perfluoroethyl)stannane
97%
Sinónimos:
Tributyl(pentafluoroethyl)stannane
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.430
bp
245-247 °C
densidad
1.253 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C4H9.C2F5.Sn/c3*1-3-4-2;3-1(4)2(5,6)7;/h3*1,3-4H2,2H3;;
Clave InChI
QXRRWXQWODQKRG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)