710822
5-Bromo-7-methylindole
97%
Sinónimos:
5-Bromo-7-methyl-1H-indole
About This Item
assay
97%
refractive index
n20/D 1.648
density
1.503 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cc1cc(Br)cc2cc[nH]c12
InChI
1S/C9H8BrN/c1-6-4-8(10)5-7-2-3-11-9(6)7/h2-5,11H,1H3
InChI key
HOUJSOAXJSBNRH-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?