Merck
710741
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-fluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
5-Bromo-2-fluoro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14BBrFNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
301.95
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
solid
mp
46-50 °C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cc(Br)cnc2F
InChI
1S/C11H14BBrFNO2/c1-10(2)11(3,4)17-12(16-10)8-5-7(13)6-15-9(8)14/h5-6H,1-4H3
InChI key
LSBZMTVRIRYRDL-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)