Merck
710415
Sigma-Aldrich
Bis(isopropylcyclopentadienyl)titanium dichloride
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H22Cl2Ti
Número de CAS:
Peso molecular:
333.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
Quality Level
assay
95%
form
solid
reaction suitability
core: titanium
reagent type: catalyst
mp
171-173 °C
SMILES string
Cl[Ti]Cl.CC(C)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C8H11.2ClH.Ti/c2*1-7(2)8-5-3-4-6-8;;;/h2*3-7H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
HMTIYOSDNUJYPV-UHFFFAOYSA-L
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)