Merck
710229
Sigma-Aldrich
2-Methylphenylacetaldehyde dimethyl acetal
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H16O2
Número de CAS:
Peso molecular:
180.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.499
density
0.995 g/mL at 25 °C
SMILES string
COC(Cc1ccccc1C)OC
InChI
1S/C11H16O2/c1-9-6-4-5-7-10(9)8-11(12-2)13-3/h4-7,11H,8H2,1-3H3
InChI key
LQXUNLBAEJOILA-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
210.0 °F - closed cup
flash_point_c
98.9 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)