Merck
709867
Sigma-Aldrich
1-Phenylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester
95%
Sinónimos:
1-Phenyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H20BNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
269.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
powder
mp
123-127 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccn2-c3ccccc3
InChI
1S/C16H20BNO2/c1-15(2)16(3,4)20-17(19-15)14-11-8-12-18(14)13-9-6-5-7-10-13/h5-12H,1-4H3
InChI key
VNVCVJBYXTXQRQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)