709840
4-Methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H18BNO2
Peso molecular:
219.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
96%
form
solid
mp
103-107 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccncc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H18BNO2/c1-9-6-7-14-8-10(9)13-15-11(2,3)12(4,5)16-13/h6-8H,1-5H3
InChI key
GZYZXNXJTPRMKF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)