Merck
709654
Sigma-Aldrich
7-Bromo-5-methylindole
96%
Sinónimos:
7-Bromo-5-methyl-1H-indole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8BrN
Número de CAS:
Peso molecular:
210.07
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
96%
form
liquid
functional group
bromo
SMILES string
Cc1cc(Br)c2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C9H8BrN/c1-6-4-7-2-3-11-9(7)8(10)5-6/h2-5,11H,1H3
InChI key
DCPYEEKBRKJUCY-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)