Merck
709611
Sigma-Aldrich
3,3′,5-Triiodothyronine-(tyrosine phenyl-13C6) hydrochloride
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinónimos:
L-Liothyronine13C6 hydrochloride, T3-13C6 hydrochloride
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 3.270,00
5 MG
US$ 13.190,00
US$ 3.270,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 3.270,00
5 MG
US$ 13.190,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6C9H12I3NO4 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
693.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 3.270,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
95% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+6
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.N[C@@H](C[13c]1[13cH][13c](I)[13c](Oc2ccc(O)c(I)c2)[13c](I)[13cH]1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12I3NO4.ClH/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22;/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22);1H/t12-;/m0./s1/i3+1,4+1,7+1,10+1,11+1,14+1;
Clave InChI
HFEMPWKWYHWPQX-JHEBROADSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)