Merck
709514
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-4-penten-1-yne
97%
Sinónimos:
1-Phenylpent-4-en-1-yne, 5-Phenylpent-1-en-4-yne
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H10
Número de CAS:
Peso molecular:
142.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
liquid
density
0.934 g/mL at 25 °C
functional group
allyl
phenyl
SMILES string
C=CCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H10/c1-2-3-5-8-11-9-6-4-7-10-11/h2,4,6-7,9-10H,1,3H2
InChI key
XFUQCDNMEJGDIV-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1