Merck
709123
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethyl isothiocyanate
95%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 115,00
US$ 115,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 115,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H7NOS
Número de CAS:
Peso molecular:
117.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 115,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.517
densidad
1.080 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
ether
isothiocyanate
cadena SMILES
COCCN=C=S
InChI
1S/C4H7NOS/c1-6-3-2-5-4-7/h2-3H2,1H3
Clave InChI
HTSAVXAFEVUJQE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
66.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
18.9 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)