Merck
708100
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1H-indazole-5-carboxaldehyde
95%
Sinónimos:
3-Bromo-1H-indazole-5-carbaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H5BrN2O
Número de CAS:
Peso molecular:
225.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
powder
mp
185-190 °C
grupo funcional
aldehyde
bromo
cadena SMILES
Brc1n[nH]c2ccc(C=O)cc12
InChI
1S/C8H5BrN2O/c9-8-6-3-5(4-12)1-2-7(6)10-11-8/h1-4H,(H,10,11)
Clave InChI
HUUXQTDSLDFUQW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)