Merck
707600
Sigma-Aldrich
3-Benzyloxybenzoyl chloride
94%
Sinónimos:
3-Benzyloxybenzoic acid chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H11ClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
246.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
94%
Formulario
solid
mp
40-43 °C
cadena SMILES
ClC(=O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C14H11ClO2/c15-14(16)12-7-4-8-13(9-12)17-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10H2
Clave InChI
HPVUGOBQRQUWMK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Preparation of dihydroquinolinones and tetrahydroquinazolinones as potent kinesin spindle protein inhibitors and potential antitumor agents
  • Preparation of carbamate derivatives as fatty acid amide hydrolase inhibitors
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)