Merck
707295
Sigma-Aldrich
Fmoc-His(Trt)-OH-13C6, 15N3
97 atom % 13C, 95 atom % 15N, 95% (CP)
Sinónimos:
Nα-Fmoc-N(im)-trityl-L-histidine-13C6,15N3, 13C,15N Labeled Fmoc His, 13C,15N Labeled Fmoc histidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6C34H3315N3O4
Peso molecular:
628.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
97 atom % 13C
95 atom % 15N
Ensayo
95% (CP)
Formulario
powder
técnicas
bio NMR: suitable
mp
140-145 °C
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
cambio de masa
M+9
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[13C](=O)[13C@H]([13CH2][13c]1[13cH][15n]([13cH][15n]1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)[15NH]C(=O)OCC5c6ccccc6-c7ccccc57
InChI
1S/C40H33N3O4/c44-38(45)37(42-39(46)47-26-36-34-22-12-10-20-32(34)33-21-11-13-23-35(33)36)24-31-25-43(27-41-31)40(28-14-4-1-5-15-28,29-16-6-2-7-17-29)30-18-8-3-9-19-30/h1-23,25,27,36-37H,24,26H2,(H,42,46)(H,44,45)/t37-/m0/s1/i24+1,25+1,27+1,31+1,37+1,38+1,41+1,42+1,43+1
Clave InChI
XXMYDXUIZKNHDT-SMJKUICASA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)