Merck
707279
Sigma-Aldrich
(1-Boc-7-azaindol-3-methyl)trimethylammonium iodide
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H24IN3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
417.29
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
solid
mp
138-143 °C
functional group
amine
SMILES string
[I-].CC(C)(C)OC(=O)n1cc(C[N+](C)(C)C)c2cccnc12
InChI
1S/C16H24N3O2.HI/c1-16(2,3)21-15(20)18-10-12(11-19(4,5)6)13-8-7-9-17-14(13)18;/h7-10H,11H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
MAUXQSQPLVQYAG-UHFFFAOYSA-M
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)