Merck
707058
Sigma-Aldrich
7-Fluoro-5-iodoindole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H5FIN
Número de CAS:
Peso molecular:
261.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
grupo funcional
fluoro
iodo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1cc(I)cc2cc[nH]c12
InChI
1S/C8H5FIN/c9-7-4-6(10)3-5-1-2-11-8(5)7/h1-4,11H
Clave InChI
BRUNWOSWRZMWNY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)