Merck
706892
Sigma-Aldrich
Methyl 2-bromopyridine-3-carboxylate
97%
Sinónimos:
2-Bromonicotinic acid methyl ester, Methyl 2-bromonicotinate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6BrNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
216.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
32-37 °C
cadena SMILES
COC(=O)c1cccnc1Br
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-11-7(10)5-3-2-4-9-6(5)8/h2-4H,1H3
Clave InChI
RAFFKXWNTXTTFO-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)