Merck
706698
Sigma-Aldrich
Allyl-13C3-amine-15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
Sinónimos:
2-Propen-13C3-1-ylamine-15N, 3-Amino-15N-1-propene-13C3
About This Item
Fórmula lineal:
H213C=13CH13CH215NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
61.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensayo
98% (CP)
Formulario
liquid
bp
53 °C
densidad
0.813 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[15NH2][13CH2][13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C3H7N/c1-2-3-4/h2H,1,3-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clave InChI
VVJKKWFAADXIJK-JCDJMFQYSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-20.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-29 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)