Merck
706639
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-3-piperidinone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H19NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
321.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
90-96 °C
grupo funcional
Fmoc
ketone
cadena SMILES
O=C1CCCN(C1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H19NO3/c22-14-6-5-11-21(12-14)20(23)24-13-19-17-9-3-1-7-15(17)16-8-2-4-10-18(16)19/h1-4,7-10,19H,5-6,11-13H2
Clave InChI
ZHMRQZFSADRNCI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)