Merck
706108
Sigma-Aldrich
Potassium 4-iodophenyltrifluoroborate
≥96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4BF3IK
Peso molecular:
309.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥96%
Formulario
powder
mp
141-148 °C
grupo funcional
iodo
cadena SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H4BF3I.K/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5;/h1-4H;/q-1;+1
Clave InChI
WTXNSBOVCAXUGV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Peggy E Williams et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 29(9), 1848-1860 (2018-06-06)
In the gas phase, arylperoxyl forming reactions play a significant role in low-temperature combustion and atmospheric processing of volatile organic compounds. We have previously demonstrated the application of charge-tagged phenyl radicals to explore the outcomes of these reactions using ion